Learn More
2'-Deoxyuridine, 99+%, ACROS Organics™
23.40€ - 283.80€
CAS 951-78-0
Fórmula molecular C9H12N2O5
Molecular Weight (g/mol) 228.2
Número MDL MFCD00006527
InChI Key MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Sinónimo 2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
PubChem CID 13712
ChEBI CHEBI:16450
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)CO)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10398120 SDS Ver documentos Acros Organics
226612500
250mg Glass bottle 23.40€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
10115050 SDS Ver documentos Acros Organics
226610010
1g Glass bottle 56.80€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10186633 SDS Ver documentos Acros Organics
226610050
5g Glass bottle 283.80€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
951-78-0
228.2
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
13712
1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
C9H12N2O5
MFCD00006527
2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
CHEBI:16450
C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)CO)O
Especificaciones
2'-Deoxyuridine
0.5% max.
White
250mg
99.0
99% min. (HPLC)
MFCD00006527
2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
13712
228.2
99+%
Authentic
Glass bottle
163.0°C to 167.0°C
951-78-0
100.0
C9H12N2O5
15, 2911
Solubility in water: 300g/L (20°C)
C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)CO)O
228.2
CHEBI:16450
Powder
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2'-Deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.