Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxiuridina, 99+ %
Catalog Number 10115050
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
951-78-0
C9H12N2O5
228.20
MFCD00006527
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
13712
CHEBI:16450
1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
951-78-0
C9H12N2O5
228.20
MFCD00006527
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
13712
CHEBI:16450
1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyuridine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 163.0°C to 167.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 2911
Información de solubilidad Solubility in water: 300g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.