Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxiadenosina monohidrato, 99 %
Código de producto. 11439103
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11439103
Marca: Thermo Scientific Chemicals A11166.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16373-93-6 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
2?-Deoxyadenosineise is used by some cells as an energy source under energy stress conditions and to affect cAMP levels. 2?-dAdo is used in comparison studies of the functions of adenosine analogues on various biological processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-desoxiadenosineise se utiliza por algunas células como una fuente de energía en condiciones de estrés energético y para afectar los niveles de cAMP. 2′-dAdo se utiliza en estudios comparativos de las funciones de los análogos de adenosina en diversos procesos biológicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16373-93-6
Fórmula molecular C10H13N5O3
Peso molecular (g/mol) 251.25
Número MDL MFCD00149364
Clave InChI OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N
Sinónimo 2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate
PubChem CID 9549172
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol; hidrato
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Punto de fusión 186°C to 189°C
Cantidad 5 g
Beilstein 5191174
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −25° (c=0.5 water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.26 (251.24 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%