Learn More
2-Deoxi-D-galactosa, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 111970050
Detalles adicionales : CAS : 1949-89-9 Peso : 0.05500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014013
  • 186.00€ / 5 g
Envío estimado: 16-08-2021
1949-89-9
164.16
VRYALKFFQXWPIH-HSUXUTPPSA-N
102191
(3R,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal
C6H12O5
MFCD00014649
2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
CHEBI:27411
C(C=O)C(C(C(CO)O)O)O
Especificaciones
2-Deoxy-D-galactose
Frasco de vidrio
+ 57.00
109.0°C to 111.0°C
1949-89-9
100.0
C6H12O5
2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
C(C=O)C(C(C(CO)O)O)O
164.16
CHEBI:27411
Polvo cristalino
Authentic
+ 57.00 (20.00°C c=2,H20,5hours)
Blanco a beige
5g
98.5
98.5% min. (ELSD) (HPLC)
MFCD00014649
VRYALKFFQXWPIH-HSUXUTPPSA-N
(3R,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal
102191
164.16
99%
Videos
SDS Documentos
Certificados