Learn More
2-Cianotiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15490109
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
1452-16-0
C4H2N2S
110.134
MFCD09702472
ZIRGWUZHKJDYKT-UHFFFAOYSA-N
2-cyanothiazole, thiazole-2-carbonitrile, 2-thiazolecarbonitrile, 2-cyanothiazol
15111480
1,3-tiazol-2-carbonitrilo
C1=CSC(=N1)C#N
1452-16-0
C4H2N2S
110.134
MFCD09702472
ZIRGWUZHKJDYKT-UHFFFAOYSA-N
2-cyanothiazole, thiazole-2-carbonitrile, 2-thiazolecarbonitrile, 2-cyanothiazol
15111480
1,3-tiazol-2-carbonitrilo
C1=CSC(=N1)C#N
2-Cyanothiazole is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cianotiazol se utiliza como intermediario para la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Cyanothiazole
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido