Learn More
2-Cianopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10419020
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
100-70-9
C6H4N2
104.11
MFCD00006218
FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
7522
CHEBI:27837
piridina-2carbonitrilo
C1=CC=NC(=C1)C#N
100-70-9
C6H4N2
104.11
MFCD00006218
FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
7522
CHEBI:27837
piridina-2carbonitrilo
C1=CC=NC(=C1)C#N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Cyanopyridine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 26.0°C to 28.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 212.0°C to 215.0°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CN
Índice de refracción 1.5288
Cantidad 100 g
Beilstein 22, 36
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyanopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.