missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ Éster de pinacol de ácido 2-(cianometil)bencenoborónico, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Miscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'