Learn More
2-Cianoetilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020951
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
353-07-1
C3H7N3
85.1
MFCD00043620
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
2-cyanoethylhydrazine, beta-cyanoethylhydrazine, 2-cyanoethyl hydrazine, cyanoethylhydrazine, unii-l6h109c98b, 3-hydrazinopropionitrile, propanenitrile, 3-hydrazino, 3-hydrazinopropanenitrile
136177
3-hidracinilpropanonitrilo
C(CNN)C#N
353-07-1
C3H7N3
85.1
MFCD00043620
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
2-cyanoethylhydrazine, beta-cyanoethylhydrazine, 2-cyanoethyl hydrazine, cyanoethylhydrazine, unii-l6h109c98b, 3-hydrazinopropionitrile, propanenitrile, 3-hydrazino, 3-hydrazinopropanenitrile
136177
3-hidracinilpropanonitrilo
C(CNN)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Cyanoethylhydrazine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0530g/mL
Punto de ebullición 76°C to 79°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2NHCH2CH2CN
Índice de refracción 1.4740 to 1.476
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.053
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyanoethylhydrazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.