Learn More
2-Ciano-3-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Used to prepare Grignard reagents which are widely used in organic synthesis.2-Cyano-3-iodopyridine are used in coupling reactions. Has wide application in the pharmaceutical as well as chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa para preparar reactivos de Grignard que se utilizan ampliamente en la síntesis orgánica. La 2-ciano-3-yodopiridina se utiliza en las reacciones de acoplamiento. Tiene una amplia aplicación en las industrias farmacéutica y química.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y luz.
Se usa para preparar reactivos de Grignard que se utilizan ampliamente en la síntesis orgánica. La 2-ciano-3-yodopiridina se utiliza en las reacciones de acoplamiento. Tiene una amplia aplicación en las industrias farmacéutica y química.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-3-iodopyridine |
Punto de fusión | 98°C to 100°C |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3439 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.01 |
Porcentaje de pureza | 95% |