Learn More
2-clorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Glass bottle
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chlorotoluene |
Punto de fusión | -36.0°C |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 1.0800g/mL |
Punto de ebullición | 157.0°C to 159.0°C |
Cantidad | 5 mL |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Envase | Glass bottle |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Chlorotoluene
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.