Learn More
2-clorotiofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10326884
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
6320-03-2
C6H5ClS
144.62
MFCD00004830
PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
6320-03-2
C6H5ClS
144.62
MFCD00004830
PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Nombre del producto químico o material 2-chlorothiophenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.2750g/mL
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4SH
Índice de refracción 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.275
Sinónimo 4-amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride, 6-aminothymol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenolhydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenol hydrochloride, 4-amino-5-methyl-2-propan-2-yl phenol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride 1:1, 6-aminothymol hcl, 6-aminothymolhydrochlorid, 6-aminothymol hydrovhloride
SMILES SC1=CC=CC=C1Cl
Nombre IUPAC 2-clorobenceno-1-tiol
PubChem CID 80603
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.