Learn More
2-Clorotiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081846
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6320-03-2
C6H5ClS
144.62
MFCD00004830
PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
80599
2-clorobencenotiol
C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6320-03-2
C6H5ClS
144.62
MFCD00004830
PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
80599
2-clorobencenotiol
C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chlorothiophenol
Densidad 1.277
Punto de ebullición 108°C to 110°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.604
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Beilstein 1209665
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.62
Porcentaje de pureza 98%