Learn More
2-Clorotiofeno, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3757287
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
96-43-5
C4H3ClS
118.58
MFCD00005421
GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N
2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376
7299
2-clorotiofeno
C1=CSC(=C1)Cl
96-43-5
C4H3ClS
118.58
MFCD00005421
GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N
2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376
7299
2-clorotiofeno
C1=CSC(=C1)Cl
Nombre del producto químico o material 2-Chlorothiophene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -71.9°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 127.0°C to 129.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5470 to 1.5490
Cantidad 25 mL
Beilstein 17, 32
Gravedad específica 1.28
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, slightly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorothiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.