Learn More
Hidrocloruro de N-óxido de 2-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029778
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20295-64-1
C5H5Cl2NO
166.001
MFCD00007913
GRZNODNSNCXOHE-UHFFFAOYSA-N
2-chloropyridine n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine-n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine 1-oxide hydrochloride, chloride 2-chloropyridinium 1-oxide, 2-chloropyridine n-oxide hcl, pyridine, 2-chloro-, 1-oxide, hydrochloride, 2-chloropyridin-1-ium-1-olate hydrochloride, 2-chlorpyridin-1-oxidhydrochlorid, acmc-1ccui, 2-chloropyridine n-oxide.hcl
88478
2-cloro-1-oxidopiridin-1-io; clorhidrato
C1=CC=[N+](C(=C1)Cl)[O-].Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20295-64-1
C5H5Cl2NO
166.001
MFCD00007913
GRZNODNSNCXOHE-UHFFFAOYSA-N
2-chloropyridine n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine-n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine 1-oxide hydrochloride, chloride 2-chloropyridinium 1-oxide, 2-chloropyridine n-oxide hcl, pyridine, 2-chloro-, 1-oxide, hydrochloride, 2-chloropyridin-1-ium-1-olate hydrochloride, 2-chlorpyridin-1-oxidhydrochlorid, acmc-1ccui, 2-chloropyridine n-oxide.hcl
88478
2-cloro-1-oxidopiridin-1-io; clorhidrato
C1=CC=[N+](C(=C1)Cl)[O-].Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine N-oxide hydrochloride
Punto de fusión 138°C to 142°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.01
Porcentaje de pureza 97%