Learn More
2-Cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10591784
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
109-09-1
MFCD00006228
OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
o-chloropyridine, pyridine, 2-chloro, alpha-chloropyridine, .alpha.-chloropyridine, unii-8hmd45ayej, 2-chloro-pyridine, ccris 1724, 8hmd45ayej, 6-chloro-pyridine, dsstox_cid_4810
7977
CHEBI:39174
2-cloropiridina
C1=CC=NC(=C1)Cl
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
109-09-1
MFCD00006228
OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
o-chloropyridine, pyridine, 2-chloro, alpha-chloropyridine, .alpha.-chloropyridine, unii-8hmd45ayej, 2-chloro-pyridine, ccris 1724, 8hmd45ayej, 6-chloro-pyridine, dsstox_cid_4810
7977
CHEBI:39174
2-cloropiridina
C1=CC=NC(=C1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -46.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2090g/mL
Punto de ebullición 168.0°C to 170.0°C
Temperatura de inflamación 64°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H4ClN
Fórmula lineal (C5H4N)Cl
Índice de refracción 1.5310 to 1.5330
Cantidad 2.5 L
Beilstein 20, 230
Gravedad específica 1.209
Información de solubilidad Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: >50g/100mL ethanol,soluble in ether and alcohol
Peso molecular (g/mol) 113.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.55
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido