missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Éster de pinacol de ácido 2-cloropiridina-5-borónico, 98 %

Marca:  Alfa Aesar™ H50071.06

Detalles adicionales : CAS : 444120-94-9 Peso : 0.00500kg

Cantidad 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11444480

  • 433.00€ / 5 g

Fecha estimada de envío
11-06-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

444120-94-9
239.506
IEFBTHROULVUAH-UHFFFAOYSA-N
2794719
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)Cl
C11H15BClNO2
MFCD03412793
2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-pyridylboronic acid pinacol ester, 6-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-chloropyridine-5-boronicacidpinacolester, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 6-chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester, 6-chloropyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-6-chloro-3-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-cloro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina

Especificaciones

2-Chloropyridine-5-boronic acid pinacol ester
444120-94-9
MFCD03412793
IEFBTHROULVUAH-UHFFFAOYSA-N
2-cloro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
2794719
98%
5g
C11H15BClNO2
2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-pyridylboronic acid pinacol ester, 6-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-chloropyridine-5-boronicacidpinacolester, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 6-chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester, 6-chloropyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-6-chloro-3-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)Cl
239.506
239.51
Videos
SDS Documentos