Learn More
Ácido 2-cloropiridina-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10357594
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Nombre del producto químico o material 2-chloropyridine-4-boronic acid
CAS 458532-96-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H5BClNO2
Número MDL MFCD03788416
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-4-pyridylboronic acid, 2-chloropyridine-4-boronic acid, 2-chloropyridin-4-yl boronic acid, 2-chloro-4-pyridineboronic acid, 2-chloropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-chloropyridine-4-boronoic acid, 2-chloropyridin-4-boronic acid, 2-chloropyridine-4-boronicacid, boronic acid, 2-chloro-4-pyridinyl, 2-chloro-4-pyridyl boronic acid
Clave InChI WJYRVVDXJMJLTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=NC=C1)Cl)(O)O
Nombre IUPAC ácido (2-cloropiridin-4-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 157.36
PubChem CID 5151595
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.36
Porcentaje de pureza 97%