Learn More
2-Cloruro de cloropropionil, 95 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 295161000
Detalles adicionales : CAS : 7623-09-8 Peso : 0.13000kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 100mL |
7623-09-8 | |
126.97 | |
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N | |
111019 | |
CC(C(=O)Cl)Cl |
C3H4Cl2O | |
MFCD00000862 | |
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone | |
cloruro de 2-cloropropanoil |
Especificaciones
2-Chloropropionyl chloride | |
34°C | |
Frasco de vidrio | |
1.3 | |
De incoloro a amarillo | |
100mL | |
7623-09-8 | |
100.0 | |
C3H4Cl2O | |
MFCD00000862 | |
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone | |
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N | |
cloruro de 2-cloropropanoil | |
111019 | |
Líquido |
1.3000g/mL | |
Authentic | |
1.4390 to 1.4410 | |
109.0°C to 111.0°C | |
-71.0°C | |
95% | |
94.0 | |
94% min. (GC) | |
CH3CH(Cl)COCl | |
02, 248 | |
Solubility in water: reacts | |
CC(C(=O)Cl)Cl | |
126.97 | |
126.97 | |
95% |
Seguridad y manipulación
- 2-Chloropropionyl chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.