Learn More
Cloruro de 2-clorofenilacetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735994
24.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51512-09-5
C8H6Cl2O
189.04
MFCD00130223
WIHSAOYVGKVRJX-UHFFFAOYSA-N
2-chlorophenylacetyl chloride, 2-2-chlorophenyl acetyl chloride, acetyl chloride, 2-2-chlorophenyl, o-chlorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 2-chloro, 2-chlorophenylacetyl chloride stabilized with copper chip, acmc-1auqq, o-chlor-phenylacetylchlorid, o-chloro-phenylacetyl chloride, 2-chloro-phenylacetyl chloride
182669
Cloruro de 2-(2-clorofenil)acetilo
ClC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51512-09-5
C8H6Cl2O
189.04
MFCD00130223
WIHSAOYVGKVRJX-UHFFFAOYSA-N
2-chlorophenylacetyl chloride, 2-2-chlorophenyl acetyl chloride, acetyl chloride, 2-2-chlorophenyl, o-chlorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 2-chloro, 2-chlorophenylacetyl chloride stabilized with copper chip, acmc-1auqq, o-chlor-phenylacetylchlorid, o-chloro-phenylacetyl chloride, 2-chloro-phenylacetyl chloride
182669
Cloruro de 2-(2-clorofenil)acetilo
ClC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-chlorophenylacetyl chloride
% mín. CAS 96.0
Color Amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3100g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5480 to 1.55
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Gravedad específica 1.31
Fórmula lineal ClC6H4CH2COCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 97%