Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlorophenoxyacetonitrile, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ A11346.22
Detalles adicionales : CAS : 43111-31-5 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493764
  • 567.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
43111-31-5
167.592
JWRJGSQLKHGQOT-UHFFFAOYSA-N
521134
C1=CC=C(C(=C1)OCC#N)Cl
C8H6ClNO
MFCD00017331
2-2-chlorophenoxy acetonitrile, 2-chlorophenoxyacetonitrile, 2-chlorophenoxy-acetonitrile, 2-2-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20anxp, o-chlorophenoxy acetonitrile, 2-chloro-phenoxy-acetonitrile, 2-2-chloranylphenoxy ethanenitrile, acetonitrile,2-2-chlorophenoxy
2-(2-chlorophenoxy)acetonitrile
Especificación
2-Chlorophenoxyacetonitrile
100g
C8H6ClNO
UN3276
2-2-chlorophenoxy acetonitrile, 2-chlorophenoxyacetonitrile, 2-chlorophenoxy-acetonitrile, 2-2-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20anxp, o-chlorophenoxy acetonitrile, 2-chloro-phenoxy-acetonitrile, 2-2-chloranylphenoxy ethanenitrile, acetonitrile,2-2-chlorophenoxy
C1=CC=C(C(=C1)OCC#N)Cl
167.592
167.6
109°C to 110°C (1mmHg)
43111-31-5
MFCD00017331
2089865
JWRJGSQLKHGQOT-UHFFFAOYSA-N
2-(2-chlorophenoxy)acetonitrile
521134
97%