Learn More
Alcohol de 2-clorofenetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-90429
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19819-95-5
C8H9ClO
156.61
MFCD00002888
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
88266
2-(2-Clorofenil)etanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19819-95-5
C8H9ClO
156.61
MFCD00002888
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
88266
2-(2-Clorofenil)etanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenethylalcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 84.0°C to 85.0°C (3.0 mmHg)
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5495 to 1.5515
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.19
Fórmula lineal ClC6H4CH2CH2OH
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 98%