Learn More
2-Chlorophenethylalcohol, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 186190250
Detalles adicionales : CAS : 19819-95-5 Peso : 0.07500kg
Envase Glass bottle
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10038511
  • 103.00€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 1
19819-95-5
156.61
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
88266
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
C8H9ClO
MFCD00002888
2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
2-(2-Clorofenil)etanol
Especificaciones
2-Chlorophenethylalcohol
>110°C
Glass bottle
1.19
Colorless
98%
97.5
97.5% min. (GC)
ClC6H4CH2CH2OH
2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
156.61
156.61
98%
1.1900g/mL
Authentic
1.5495 to 1.5515
84.0°C to 85.0°C (3.0mmHg)
25g
19819-95-5
100.0
C8H9ClO
MFCD00002888
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
2-(2-Clorofenil)etanol
88266
Líquido
Videos
SDS Documentos
Certificados