Learn More
Ácido 2-cloromandelico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777901
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
10421-85-9
C8H7ClO3
186.59
MFCD00084962
RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
97720
2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
10421-85-9
C8H7ClO3
186.59
MFCD00084962
RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
97720
2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloromandelic acid
Punto de fusión 80°C to 85°C
% mín. CAS 97.5
Color De crema a blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 10 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula lineal ClC6H4CH(OH)COOH
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloromandelic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.