Learn More
2-chloromandelic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 240680500
Detalles adicionales : CAS : 10421-85-9 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10398510
  • 102.60€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
10421-85-9
186.59
RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYSA-N
97720
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)Cl
C8H7ClO3
MFCD00084962
2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Especificaciones
2-Chloromandelic acid
Glass bottle
80°C to 85°C
10421-85-9
100.0
C8H7ClO3
MFCD00084962
RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYSA-N
2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
97720
Crystalline Powder
Authentic
Cream to White
50g
97.5
97.5% min. (HPLC)
ClC6H4CH(OH)COOH
2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)Cl
186.59
186.59
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Chloromandelic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos