Learn More
2-Cloromalonaldehído, 95 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 330120010
Detalles adicionales : CAS : 36437-19-1 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10013810
  • 34.46€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 1
36437-19-1
106.5
KTRZQCIGJUWSGE-UHFFFAOYSA-N
147646
C(=O)C(C=O)Cl
C3H3ClO2
MFCD01320489
2-chloromalonaldehyde, chloromalonaldehyde, propanedial, chloro, chloromalonalde-hyde, 2-chloro-malonaldehyde, propanedial, 2-chloro, 2-chloropropane-1,3-dial, chloromalonaldehyde; chloromalondialdehyde; chloromalonic dialdehyde;2-chloromalonaldehyde
2-cloropropanodial
Especificaciones
2-chloromalonaldehyde
Frasco de vidrio
140.0°C to 145.0°C
36437-19-1
100.0
C3H3ClO2
MFCD01320489
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,dimethylsulfoxide
C(=O)C(C=O)Cl
106.5
106.5
95%
Authentic
Marrón
1g
94.0
95%
ClCH(CHO)2
2-chloromalonaldehyde, chloromalonaldehyde, propanedial, chloro, chloromalonalde-hyde, 2-chloro-malonaldehyde, propanedial, 2-chloro, 2-chloropropane-1,3-dial, chloromalonaldehyde; chloromalondialdehyde; chloromalonic dialdehyde;2-chloromalonaldehyde
KTRZQCIGJUWSGE-UHFFFAOYSA-N
2-cloropropanodial
147646
Polvo cristalino
Videos
SDS Documentos