Learn More
alfa-2- Cloroisodureno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-88294
22.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1585-16-6
C10H13Cl
168.66
MFCD00000901
UNRGEIXQCZHICP-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, alpha-2-chloroisodurene, benzene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethyl benzyl chloride, alpha2-chloroisodurene, chloromethyl mesitylene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl-benzene, az-chloroisodurene, a-2-chloroisodurene
74108
2-(clorometil)-1,3,5-trimetilbenceno
CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1585-16-6
C10H13Cl
168.66
MFCD00000901
UNRGEIXQCZHICP-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, alpha-2-chloroisodurene, benzene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethyl benzyl chloride, alpha2-chloroisodurene, chloromethyl mesitylene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl-benzene, az-chloroisodurene, a-2-chloroisodurene
74108
2-(clorometil)-1,3,5-trimetilbenceno
CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material α-2-Chloroisodurene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 38°C
Color Blanco
Punto de ebullición 114°C to 115°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3C6H2CH2Cl
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido fusionado, cristales y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-2-Chloroisodurene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.