Learn More
Metacrilato de 2-cloroetilo, 97 %, estabilizado con 500 ppm de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
2-Chloroethyl methacrylate is used as a monomer to prepare poly(2-chloroethyl methacrylate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de 2-cloroetilo se utiliza como monómero para preparar poli(metacrilato de 2-cloroetilo).
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
El metacrilato de 2-cloroetilo se utiliza como monómero para preparar poli(metacrilato de 2-cloroetilo).
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethyl methacrylate |
Nombre de nota | stabilized with 500ppm hydroquinone |
Punto de ebullición | 170°C |
Temperatura de inflamación | 69°C (156°F) |
Índice de refracción | 1.451 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN2810 |
Beilstein | 956599 |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.59 |