Learn More
Isocianato de 2-cloroetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
hidroliza en agua.
Notas
almacénese a 4 °C. Incompatible con los alcoholes. Aminas, agentes oxidantes. Higroscópico.
es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
hidroliza en agua.
Notas
almacénese a 4 °C. Incompatible con los alcoholes. Aminas, agentes oxidantes. Higroscópico.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethyl isocyanate |
Punto de ebullición | 135°C |
Temperatura de inflamación | 56°C (132°F) |
Olor | Pungent |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3080 |
Beilstein | 1071429 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.52 |
Porcentaje de pureza | 97% |