Learn More
2­Clorociclopentanona, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-86629
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
694-28-0
C5H7ClO
118.56
MFCD00001410
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYNA-N
2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
12751
2-clorociclopentan-1-ona
ClC1CCCC1=O
694-28-0
C5H7ClO
118.56
MFCD00001410
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYNA-N
2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
12751
2-clorociclopentan-1-ona
ClC1CCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chlorocyclopentanone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 72.0°C to 74.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC5H7(=O)
Índice de refracción 1.4730 to 1.4770
Cantidad 5 g
Beilstein 07, I, 5
Gravedad específica 1.18
Estabilizante about 1% dry potassium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorocyclopentanone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.