Learn More
2-Clorociclohexanona, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10438250
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
822-87-7
C6H9ClO
132.59
MFCD00001626
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
13203
2-chlorocyclohexan-1-one
ClC1CCCCC1=O
822-87-7
C6H9ClO
132.59
MFCD00001626
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
13203
2-chlorocyclohexan-1-one
ClC1CCCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chlorocyclohexanone
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23°C
Color Marrón
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 82°C to 83°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClC6H9(=O)
Índice de refracción 1.4830 to 1.485
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 10
Gravedad específica 1.16
Estabilizante 0.2% CaCO3/MgO (1:1)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.59
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorocyclohexanone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.