Learn More
Bromuro de 2-clorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10445295
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
611-17-6
C7H7BrCl
205.49
MFCD00000566
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chlorobenzene, o-chlorobenzyl bromide, 2-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro, alpha-bromo-2-chlorotoluene, unii-cev23h8uv4, 2chlorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-chlorotoluene, cev23h8uv4
11905
1-(bromometil)-2-clorobenceno
C1=CC=C(C(=C1)CBr)Cl
611-17-6
C7H7BrCl
205.49
MFCD00000566
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chlorobenzene, o-chlorobenzyl bromide, 2-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro, alpha-bromo-2-chlorotoluene, unii-cev23h8uv4, 2chlorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-chlorotoluene, cev23h8uv4
11905
1-(bromometil)-2-clorobenceno
C1=CC=C(C(=C1)CBr)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-chlorobenzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.5860g/mL
Punto de ebullición 103°C to 104°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2Br
Índice de refracción 1.5910 to 1.593
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 155
Gravedad específica 1.586
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.49
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.