Learn More
Cloruro de 2-clorobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022153
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
609-65-4
C7H4Cl2O
175.01
MFCD00000660
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzoyl chloride, chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-chloro, ococ, 2-chloro-benzoyl chloride, unii-jr29a4n74x, o-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoic acid chloride
69110
CHEBI:60719
cloruro de 2-clorobenzoilo
ClC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
609-65-4
C7H4Cl2O
175.01
MFCD00000660
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzoyl chloride, chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-chloro, ococ, 2-chloro-benzoyl chloride, unii-jr29a4n74x, o-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoic acid chloride
69110
CHEBI:60719
cloruro de 2-clorobenzoilo
ClC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
2-Chlorobenzoyl chloride, is used in organic synthesis. It is used as a pharmaceutical intermediate for eg as an intermediate of clotrimazolc, preparation of p-chlorobenzoic acid and production of trichloro-acaricide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-clorobenzoílo se utiliza en la síntesis orgánica. Se utiliza como intermediario farmacéutico para, por ejemplo, como intermediario de clotrimazolc, preparación de ácido p-clorobenzoico y producción de tricloro-acaricida.
Solubilidad
Soluble en acetona, éter y alcohol. Solubilidad en agua, se descompone.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de bases fuertes, alcoholes, agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoyl chloride
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.379
Punto de ebullición 237°C to 239°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.5718
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 386435
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone,ether,and alcohol. Solubility in water it decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 97%