Learn More
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689982
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
2905-23-9
C6H4Cl2O2S
211.06
MFCD00051520
KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
76187
ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
2905-23-9
C6H4Cl2O2S
211.06
MFCD00051520
KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
76187
ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Naranja rojizo a amarillo
Densidad 1.5480g/mL
Punto de ebullición 150.0°C to 152.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4SO2Cl
Índice de refracción 1.5745 to 1.5765
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.548
Nombre IUPAC cloruro de 2-clorobenceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión