Learn More
Clorhidrato de 2-cloroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
2-Chloroaniline hydrochloride, is used as ice dye basement, used for towels, colored yarn and cloth of cotton, viscose fabric dyeing and printing of chromogenic agent. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-cloroanilina se utiliza como base en el teñido efecto «ice dye», en toallas, hilos teñidos, tejidos de algodón, tinte para tela de viscosa y para la impresión de agentes cromogénicos. Además, se usa como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
El clorhidrato de 2-cloroanilina se utiliza como base en el teñido efecto «ice dye», en toallas, hilos teñidos, tejidos de algodón, tinte para tela de viscosa y para la impresión de agentes cromogénicos. Además, se usa como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloroaniline hydrochloride |
Punto de fusión | ∼220°C (sublimation) |
Olor | Characteristic |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2018 |
Beilstein | 3624280 |
Información de solubilidad | It is soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.03 |
Porcentaje de pureza | 97% |