Learn More
2'-Chloroacetophenone, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 179771000
Detalles adicionales : CAS : 2142-68-9 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10397880
  • 93.80€ / 100 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
2142-68-9
154.6
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
72864
CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
C8H7ClO
MFCD00000560
2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
1-(2-chlorophenyl)ethanone
Especificaciones
2'-Chloroacetophenone
88°C
Glass bottle
1.188
Amber to Yellow
97%
96.0
96% min. (GC)
ClC6H4COCH3
07, I, 151
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chlorophenyl)ethanone
72864
Liquid
1.1880g/mL
Authentic
1.5420 to 1.5450
228.0°C to 229.0°C
100g
2142-68-9
100.0
C8H7ClO
MFCD00000560
2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
154.6
154.6
97%
Videos
SDS Documentos