Learn More
2-Cloroacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10477730
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
79-07-2
C2H4ClNO
93.51
MFCD00008027
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
6580
2-chloroacetamide
NC(=O)CCl
79-07-2
C2H4ClNO
93.51
MFCD00008027
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
6580
2-chloroacetamide
NC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloroacetamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116.0°C to 120.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 224.5°C
Temperatura de inflamación 170°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClCH2CONH2
Cantidad 1 kg
Beilstein 02, 199
Fieser 13,70
Índice Merck 15, 2110
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.51
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.