missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-n-pentylbenzamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 2447-85-0
Fórmula molecular C12H16ClNO
Molecular Weight (g/mol) 225.716
Número MDL MFCD01212173
InChI Key YLXJFDPUQQCZDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-n-pentylbenzamide, benzamide, 2-chloro-n-pentyl
PubChem CID 347047
IUPAC Name 2-chloro-N-pentylbenzamide
SMILES CCCCCNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15456168 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59765.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15446168 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59765.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

2447-85-0
225.716
YLXJFDPUQQCZDP-UHFFFAOYSA-N
347047
CCCCCNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
C12H16ClNO
MFCD01212173
2-chloro-n-n-pentylbenzamide, benzamide, 2-chloro-n-pentyl
2-chloro-N-pentylbenzamide

Especificaciones

250mg
2447-85-0
MFCD01212173
YLXJFDPUQQCZDP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N-pentylbenzamide
347047
Solid
2-Chloro-N-n-pentylbenzamide
C12H16ClNO
2-chloro-n-n-pentylbenzamide, benzamide, 2-chloro-n-pentyl
CCCCCNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
225.716
225.72
97%