Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-n-pentylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59765.03
Detalles adicionales : CAS : 2447-85-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446168
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
2447-85-0
225.716
YLXJFDPUQQCZDP-UHFFFAOYSA-N
347047
CCCCCNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
C12H16ClNO
MFCD01212173
2-chloro-n-n-pentylbenzamide, benzamide, 2-chloro-n-pentyl
2-chloro-N-pentylbenzamide
Especificaciones
1g
2447-85-0
MFCD01212173
YLXJFDPUQQCZDP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N-pentylbenzamide
347047
Solid
2-Chloro-N-n-pentylbenzamide
C12H16ClNO
2-chloro-n-n-pentylbenzamide, benzamide, 2-chloro-n-pentyl
CCCCCNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
225.716
225.72
97%
Videos
SDS Documentos