Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H63288.03
Detalles adicionales : CAS : 96994-75-1 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499908
  • 137.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
96994-75-1
200.622
2-chloro-6-nitro-n,n-dimethylaniline, 2-chloro-n,n-dimethyl-6-nitrobenzenamine, 2-chloro-6-nitro-phenyl-dimethyl-amine
2-chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline
C8H9ClN2O2
AMHCHWZVYGFSNK-UHFFFAOYSA-N
13418267
CN(C)C1=C(C=CC=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
2-Chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline
96994-75-1
UN2811
2-chloro-6-nitro-n,n-dimethylaniline, 2-chloro-n,n-dimethyl-6-nitrobenzenamine, 2-chloro-6-nitro-phenyl-dimethyl-amine
CN(C)C1=C(C=CC=C1Cl)[N+](=O)[O-]
200.622
200.62
96%
1g
C8H9ClN2O2
3269421
AMHCHWZVYGFSNK-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline
13418267
Solid
Videos
SDS Documentos