Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline, 96%
45.60€ - 547.00€
CAS 96994-75-1
Fórmula molecular C8H9ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 200.622
InChI Key AMHCHWZVYGFSNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-nitro-n,n-dimethylaniline, 2-chloro-n,n-dimethyl-6-nitrobenzenamine, 2-chloro-6-nitro-phenyl-dimethyl-amine
PubChem CID 13418267
IUPAC Name 2-chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=C(C=CC=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15419918 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63288.MD
250mg 45.60€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2020
Añadir a la cesta
15499908 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63288.03
1g 137.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2020
Añadir a la cesta
15409918 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63288.06
5g 547.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
96994-75-1
200.622
2-chloro-6-nitro-n,n-dimethylaniline, 2-chloro-n,n-dimethyl-6-nitrobenzenamine, 2-chloro-6-nitro-phenyl-dimethyl-amine
2-chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline
C8H9ClN2O2
AMHCHWZVYGFSNK-UHFFFAOYSA-N
13418267
CN(C)C1=C(C=CC=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
2-Chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline
96994-75-1
UN2811
2-chloro-6-nitro-n,n-dimethylaniline, 2-chloro-n,n-dimethyl-6-nitrobenzenamine, 2-chloro-6-nitro-phenyl-dimethyl-amine
CN(C)C1=C(C=CC=C1Cl)[N+](=O)[O-]
200.622
200.62
96%
250mg
C8H9ClN2O2
3269421
AMHCHWZVYGFSNK-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline
13418267
Solid