Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59760.03
Detalles adicionales : CAS : 70657-63-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496158
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
70657-63-5
239.743
LTNVHFXCODOUPH-UHFFFAOYSA-N
4058274
CC(C)N(C(C)C)C(=O)C1=CC=CC=C1Cl
C13H18ClNO
MFCD00447983
2-chloro-n,n-diisopropylbenzamide, 2-chloro-n,n-di propan-2-yl benzamide, 2-chloro-n,n-diisopropylbenzamid, n,n-diisopropyl 2-chlorobenzamide, n,n-diisopropyl-2-chlorobenzamide, 2-chlorophenyl-n,n-bis methylethyl carboxamide
2-chloro-N,N-di(propan-2-yl)benzamide
Especificaciones
2-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
70657-63-5
MFCD00447983
LTNVHFXCODOUPH-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N,N-di(propan-2-yl)benzamide
4058274
Solid
1g
C13H18ClNO
2-chloro-n,n-diisopropylbenzamide, 2-chloro-n,n-di propan-2-yl benzamide, 2-chloro-n,n-diisopropylbenzamid, n,n-diisopropyl 2-chlorobenzamide, n,n-diisopropyl-2-chlorobenzamide, 2-chlorophenyl-n,n-bis methylethyl carboxamide
CC(C)N(C(C)C)C(=O)C1=CC=CC=C1Cl
239.743
239.75
97%
Videos
SDS Documentos