Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-N,N-diethyl-4-nitroaniline, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H63270.03
Detalles adicionales : CAS : 86-49-7 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499878
  • 81.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
86-49-7
228.676
benzenamine, 2-chloro-n,n-diethyl-4-nitro, aniline, 2-chloro-n,n-diethyl-4-nitro, n,n-diethyl-2-chloro-4-nitroaniline, 2-chloro-4-nitro-n,n-diethylaniline, 2-chloro-n, n-diethyl-4-nitroaniline, n-2-chloro-4-nitrophenyl-n,n-diethylamine #
2-chloro-N,N-diethyl-4-nitroaniline
C10H13ClN2O2
PCVJAZCSKCCKPQ-UHFFFAOYSA-N
66580
CCN(CC)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
2-Chloro-N,N-diethyl-4-nitroaniline
86-49-7
UN2811
PCVJAZCSKCCKPQ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N,N-diethyl-4-nitroaniline
66580
Solid
1g
C10H13ClN2O2
benzenamine, 2-chloro-n,n-diethyl-4-nitro, aniline, 2-chloro-n,n-diethyl-4-nitro, n,n-diethyl-2-chloro-4-nitroaniline, 2-chloro-4-nitro-n,n-diethylaniline, 2-chloro-n, n-diethyl-4-nitroaniline, n-2-chloro-4-nitrophenyl-n,n-diethylamine #
CCN(CC)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
228.676
228.68
96%
Videos
SDS Documentos