Learn More
2-Cloro-N-(hidroximetil)acetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
An organic building block. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals. As dyestuff intermediate .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un compuesto básico orgánico. Es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos. Como intermedio para colorantes.
Solubilidad
Muy soluble en agua. Poco soluble en hidrocarburos alifáticos.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Un compuesto básico orgánico. Es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos. Como intermedio para colorantes.
Solubilidad
Muy soluble en agua. Poco soluble en hidrocarburos alifáticos.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N- (hydroxymethyl)acetamide |
Punto de fusión | 97°C to 103°C |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1811765 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Very soluble in water. Poorly soluble in aliphatic hydrocarbons. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.54 |
Porcentaje de pureza | 98% |