missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)-5-(trifluoromethyl)benzamide, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H65501.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489686

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD27975770

Especificaciones

2-Chloro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)-5-(trifluoromethyl)benzamide
MFCD27975770
Solid
1g
353.77
95%
Videos
SDS Documentos