Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59553.03
Additional Details : CAS : 196803-92-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 View more versions of this product
Product Code. 15495908
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Specifications
Chemical Identifiers
196803-92-6
275.732
XDFMWWQAEWHTFM-UHFFFAOYSA-N
295305
CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl
C15H14ClNO2
MFCD00157705
2-chloro-n-4-ethoxyphenyl benzamide, cambridge id 5276525, 2-chloro-4'-ethoxybenzanilide, 2-chlorophenyl-n-4-ethoxyphenyl carboxamide
2-chloro-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide
Specifications
2-Chloro-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide
196803-92-6
MFCD00157705
XDFMWWQAEWHTFM-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide
295305
Solid
1g
C15H14ClNO2
2-chloro-n-4-ethoxyphenyl benzamide, cambridge id 5276525, 2-chloro-4'-ethoxybenzanilide, 2-chlorophenyl-n-4-ethoxyphenyl carboxamide
CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl
275.732
275.73
97%
Videos
SDS Documents