missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-(3-iodophenyl)benzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59744.03

Detalles adicionales : CAS : 876539-60-5 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15496138

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

876539-60-5
357.575
KGLUBUXMQWUQHR-UHFFFAOYSA-N
7791853
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=CC(=CC=C2)I)Cl
C13H9ClINO
MFCD01608892
2-chloro-n-3-iodophenyl benzamide
2-chloro-N-(3-iodophenyl)benzamide

Especificaciones

2-Chloro-N-(3-iodophenyl)benzamide
Yellow
876539-60-5
MFCD01608892
KGLUBUXMQWUQHR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N-(3-iodophenyl)benzamide
7791853
Solid
Light Sensitive
1g
C13H9ClINO
2-chloro-n-3-iodophenyl benzamide
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=CC(=CC=C2)I)Cl
357.575
357.58
97%
Videos
SDS Documentos