missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-(3-fluorophenyl)-4-nitrobenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59915.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15496358

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

303972-18-1
294.67
UQOMOPBNOFSPIK-UHFFFAOYSA-N
677272
C13H8ClFN2O3
MFCD01034326
2-chloro-n-3-fluorophenyl-4-nitrobenzamide, 2-chloro-n-3-fluoro-phenyl-4-nitro-benzamide, cambridge id 5539124, 2-chloro-4-nitrophenyl-n-3-fluorophenyl carboxamide

Especificaciones

2-Chloro-N-(3-fluorophenyl)-4-nitrobenzamide
303972-18-1
MFCD01034326
UQOMOPBNOFSPIK-UHFFFAOYSA-N
677272
Solid
1g
C13H8ClFN2O3
2-chloro-n-3-fluorophenyl-4-nitrobenzamide, 2-chloro-n-3-fluoro-phenyl-4-nitro-benzamide, cambridge id 5539124, 2-chloro-4-nitrophenyl-n-3-fluorophenyl carboxamide
294.67
294.67
97%
Videos
SDS Documentos