missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-4-nitrobenzamide, 97%

97.80€ - 366.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 564459-05-8
Fórmula molecular C15H13ClN2O5
Molecular Weight (g/mol) 336.73
Número MDL MFCD00751220
InChI Key QPNTUARWMAJJBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-3,5-dimethoxyphenyl-4-nitrobenzamide
PubChem CID 9096896
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15454566 SDS Alfa Aesar™
H58819.MC
100mg 97.80€
100 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
 
15464566 SDS Alfa Aesar™
H58819.ME
500mg 366.00€
500 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

564459-05-8
336.73
QPNTUARWMAJJBM-UHFFFAOYSA-N
9096896
C15H13ClN2O5
MFCD00751220
2-chloro-n-3,5-dimethoxyphenyl-4-nitrobenzamide

Especificaciones

2-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-4-nitrobenzamide
564459-05-8
MFCD00751220
QPNTUARWMAJJBM-UHFFFAOYSA-N
9096896
Solid
100mg
C15H13ClN2O5
2-chloro-n-3,5-dimethoxyphenyl-4-nitrobenzamide
336.73
336.73
97%