Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-(3,4-dimethoxyphenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59728.03
Detalles adicionales : CAS : 415691-89-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446128
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
415691-89-3
291.731
AKCHDYKPKUVEPY-UHFFFAOYSA-N
755474
COC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl)OC
C15H14ClNO3
MFCD00751147
2-chloro-n-3,4-dimethoxyphenyl benzamide, cbmicro_018259, cambridge id 5329245
2-chloro-N-(3,4-dimethoxyphenyl)benzamide
Especificaciones
2-Chloro-N-(3,4-dimethoxyphenyl)benzamide
415691-89-3
MFCD00751147
AKCHDYKPKUVEPY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N-(3,4-dimethoxyphenyl)benzamide
755474
Solid
1g
C15H14ClNO3
2-chloro-n-3,4-dimethoxyphenyl benzamide, cbmicro_018259, cambridge id 5329245
COC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl)OC
291.731
291.73
97%
Videos
SDS Documentos