missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-(2,6-difluorophenyl)benzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59191.03

Detalles adicionales : CAS : 708238-75-9 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15495428

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

708238-75-9
267.66
KJVZQRIIDQSCNX-UHFFFAOYSA-N
2212170
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC=C2F)F)Cl
C13H8ClF2NO
MFCD04402329
2-chloro-n-2,6-difluorophenyl benzamide, n-2,6-difluorophenyl 2-chlorophenyl carboxamide
2-chloro-N-(2,6-difluorophenyl)benzamide

Especificaciones

2-Chloro-N-(2,6-difluorophenyl)benzamide
708238-75-9
MFCD04402329
KJVZQRIIDQSCNX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N-(2,6-difluorophenyl)benzamide
2212170
Solid
1g
C13H8ClF2NO
2-chloro-n-2,6-difluorophenyl benzamide, n-2,6-difluorophenyl 2-chlorophenyl carboxamide
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC=C2F)F)Cl
267.66
267.66
97%
Videos
SDS Documentos